Learn More
n-Propil-d7-amina HCl, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propylamine-D7 (propyl-D7) Hydrochloride |
| CAS | 344298-88-0 |
| Fórmula molecular | C3 D7 H2 N . Cl H |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 1-Propan-1,1,2,2,3,3,3-d7-amine, hydrochloride (9 CI), Propyl-1,1,2,2,3,3,3-d7-amine hydrochloride, n-Propyl-d7-amine hydrochloride, 1-Propylamine-d7 hydrochloride, Propylamine-D7 (propyl-D7) hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H9N.ClH/c1-2-3-4;/h2-4H2,1H3;1 H/i1D3,2D2,3D2; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 102.614 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.094 g/mol |
| Mostrar más |