Learn More
Alcohol n-propil-d7, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Propanol D7 |
| CAS | 102910-31-6 |
| Fórmula molecular | C3 2H7 H O |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | 1-Propanol D7, 1,1,2,2,3,3,3-Heptadeuteriopropan-1-ol, 1-Propan-1,1,2,2,3,3,3-d7-ol (9 CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 67.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 67,10¹⁹ g/mol |
| Mostrar más |