Learn More
Bromoacetato de N-propilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Propyl bromoacetate |
| Densidad | 1.399 |
| Punto de ebullición | 175°C to 176°C |
| Temperatura de inflamación | 82°C (179°F) |
| Índice de refracción | 1.451 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN2922 |
| Beilstein | 1745564 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.04 |
| Porcentaje de pureza | 97% |