Learn More
Bromoacetato de N-propilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368515 5 g 5 g
11378515 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368515 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11951.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35223-80-4 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35223-80-4
Fórmula molecular C5H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 181.03
Número MDL MFCD00075247
Clave InChI ISYUCUGTDNJIHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propyl bromoacetate, n-propyl bromoacetate, acetic acid, bromo-, propyl ester, acmc-1ajeq, bromoacetic acid propyl ester, bromo-acetic acid propyl ester, acetic acid, 2-bromo-,propyl ester
PubChem CID 141981
Nombre IUPAC 2-bromoacetato de propilo
SMILES CCCOC(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Propyl bromoacetate
Densidad 1.399
Punto de ebullición 175°C to 176°C
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Índice de refracción 1.451
Cantidad 5 g
Número UN UN2922
Beilstein 1745564
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.04
Porcentaje de pureza 97%