Learn More
Alcohol n-propílico-OD, CDN
Código de producto. 30316120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30316120 25 g 25 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30316120 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND008125G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Propanol D (OD)
CAS 4712-36-1
Fórmula molecular C3 D H7 O
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-Propanol D (OD), Propyl alcohol-d (6 CI,7 CI,8 CI), 1-Propanol-O-d, Propanol-d, n-Propanol-d, 1-Propanol-d (9 CI)
Fórmula InChI InChI=1 S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i4D
SMILES [2 H]OCCC
Nombre IUPAC 1-deuteriooxipropano
Peso molecular (g/mol) 61.101
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.064 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity