Learn More
Acetato de N-propilo, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10396140 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10396140 500 mL 500 ML
10234540 2.5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10396140 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/7600/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 109-60-4
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.13
Número MDL MFCD00009372
Clave InChI YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-propyl acetate, acetic acid, propyl ester, propyl ethanoate, 1-acetoxypropane, n-propyl ethanoate, 1-propyl acetate, acetic acid n-propyl ester, octan propylu, propylacetate, acetic acid propyl ester
PubChem CID 7997
ChEBI CHEBI:40116
Nombre IUPAC acetato de propilo
SMILES CCCOC(C)=O
Especificaciones
Punto de fusión -95°C
Color Incolora
Punto de ebullición 102°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 500 mL
Densidad del vapor 3.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13g/mol
Presión de vapor 33mbar at 20°C
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Propyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.