Learn More
Acetato de n-propilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388246 500 mL 500 ml
11398246 1000 mL 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388246 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15355.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 109-60-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
n-propyl acetate is used as a solvent. It plays an important role in the printing inks industry are flexographic and special screen printing inks. It is widely used in fragrances and as a flavor additive due to its odor. It acts as a good solvent for cellulose nitrate, acrylates, alkyd resins, rosin, plasticizers, waxes, oils and fats.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El acetato de n-propilo se utiliza como disolvente. Desempeña un papel importante en el sector de las tintas de impresión son las tintas flexográficas y las tintas especiales de impresión en pantalla. Se utiliza mucho en fragancias y como aditivo del sabor debido a su olor. Actúa como un buen disolvente para el nitrato de celulosa, acrilatos, resinas alquídicas, resina, plastificantes, ceras, aceites y grasas.
Solubilidad
Miscible con alcoholes, cetonas, aldehídos, éteres, glicoles y éteres de glicol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-60-4
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.13
Número MDL MFCD00009372
Clave InChI YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-propyl acetate, acetic acid, propyl ester, propyl ethanoate, 1-acetoxypropane, n-propyl ethanoate, 1-propyl acetate, acetic acid n-propyl ester, octan propylu, propylacetate, acetic acid propyl ester
PubChem CID 7997
ChEBI CHEBI:40116
Nombre IUPAC acetato de propilo
SMILES CCCOC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Propyl acetate
Punto de fusión -92°C
Densidad 0.887
Punto de ebullición 99°C to 102°C
Temperatura de inflamación 14°C (57°F)
Olor Fruit-like
Fórmula lineal CH3CO2CH2CH2CH3
Índice de refracción 1.384
Cantidad 500 mL
Número UN UN1276
Beilstein 1740764
Índice Merck 14,7841
Información de solubilidad Miscible with alcohols,ketones,aldehydes,ethers,glycols and glycol ethers. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propyl acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Propyl acetate