Learn More
4-Hidroxibenzoato de n-propilo, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
El 4-hidroxibenzoato de n-propilo se utiliza como conservante antimicrobiano en productos farmacéuticos, alimentos, cosméticos y champús. Se utiliza ampliamente como conservante en productos de cuidado personal como cremas, lociones y productos de baño. Además, se utiliza como aditivo alimentario. Su derivado, el p-hidroxibenzoato de propilo sódico se utiliza como agente de conservación antihongos.
Solubilidad
Soluble en propilenglicol, etanol, éter, acetona, metanol y dimetilsulfóxido. Ligeramente soluble en glicerina. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y metales alcalinos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Propyl 4-hydroxybenzoate |
| Punto de fusión | 95°C to 99°C |
| Temperatura de inflamación | 180°C (356°F) |
| Cantidad | 5000 g |
| Beilstein | 1103245 |
| Índice Merck | 14,7866 |
| Información de solubilidad | Soluble in propylene glycol,ethanol,ether,acetone,methanol anddimethyl sulfoxide. Slightly soluble in glycerin. Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.2 |
| Porcentaje de pureza | ≥99% |