Learn More
Melford 4-hidroxibenzoato de N-propilo
Descripción
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
Pureza: > 99%, Almacenar a: Temperatura ambiente, CAS No. 94-13-3
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 94-13-3 |
| Fórmula molecular | C10H12O3 |
| Cantidad | 1 kg |