Learn More
4-Aminobenzoato de n-propil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372856 10 g 10 g
11382856 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372856 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09066.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 94-12-2 | C10H13NO2 | 179.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-12-2
Fórmula molecular C10H13NO2
Peso molecular (g/mol) 179.22
Número MDL MFCD00017111
Clave InChI NBFQYHKHPBMJJV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo risocaine, propaesin, propazyl, propesine, propylcain, raythesin, keloform p, propyl p-aminobenzoate, propesin, 4-propoxycarbonyl aniline
PubChem CID 7174
Nombre IUPAC 4-aminobenzoato de propil
SMILES CCCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Propyl 4-aminobenzoate
Punto de fusión 73°C to 75°C
Cantidad 10 g
Beilstein 1211203
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 98%