Learn More
n-Propil 3,4,5-trihidroxibenzoato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438720 5 g 5 g
11484223 100 g 100 g
11494223 500 g 500 g
11404233 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11438720 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10877.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 121-79-9 | C10H12O5 | 212.201 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
sn-Propyl 3,4,5-trihidroxibenzoato es un reactivo antidecoloración en microscopía de fluorescencia para reducir la fotodecoloración de sondas fluorescentes como la rodamina y la fluoresceína. También se utiliza como antioxidante.
Solubilidad
Soluble en etanol (50 mg/ml) y agua (0,35 g/100 ml a 25°C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-79-9
Fórmula molecular C10H12O5
Peso molecular (g/mol) 212.201
Número MDL MFCD00002196
Clave InChI ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propyl gallate, n-propyl gallate, progallin p, tenox pg, nipagallin p, gallic acid, propyl ester, gallic acid propyl ester, nipa 49, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, propyl ester, 3,4,5-trihydroxybenzene-1-propylcarboxylate
PubChem CID 4947
ChEBI CHEBI:10607
Nombre IUPAC propilo 3,4,5-trihidroxibenzoato
SMILES CCCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
Punto de fusión 146°C to 150°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1877976
Índice Merck 147859
Información de solubilidad Soluble in ethanol (50mg/ml) and water (0.35g/100 ml at 25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.2
Porcentaje de pureza 0.98