Learn More
N-propil-3,3,3-d3-amina HCl, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propylamine-D3 (propyl-3,3,3-D3) Hydrochloride |
| CAS | 478702-86-2 |
| Fórmula molecular | C3 D3 H6 N . Cl H |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | 1-Propan-3,3,3-d3-amine, hydrochloride (9 CI), Propyl-3,3,3-d3-amine hydrochloride, n-Propyl-3,3,3-d3-amine hydrochloride, 1-Propylamine-d3 hydrochloride, Propylamine-D3 (propyl-3,3,3-D3) hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H9N.ClH/c1-2-3-4;/h2-4H2,1H3;1 H/i1D3; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])CCN |
| Nombre IUPAC | 3,3,3-trideuteriopropan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 98.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.069 g/mol |
| Mostrar más |