Learn More
n-propil-3,3,3-d3-amina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Propylamine-d3 |
| CAS | 24300-22-9 |
| Fórmula molecular | C3 D3 H6 N |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 1-Propan-3,3,3-d3-amine (9 CI), Propyl-3,3,3-d3-amine (7 CI, 8 CI), n-Propyl-3,3,3-d3-amine, 1-Propylamine-d3, Propylamine-D3 (propyl-3,3,3-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CCN |
| Nombre IUPAC | 3,3,3-trideuteriopropan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 62.129 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 62.092 g/mol |
| Mostrar más |