Learn More
2-Etilhexanoato de n-propilo, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11365309
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11365309 100 g 100 g
11375309 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11365309 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20419.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 172354-89-1
Fórmula molecular C11H22O2
Peso molecular (g/mol) 186.295
Número MDL MFCD00048820
Clave InChI IHIQOKFJGANDOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-propyl 2-ethylhexanoate, 2-ethylhexanoic acid n-propyl ester, hexanoic acid,2-ethyl-, propyl ester
PubChem CID 222339
Nombre IUPAC 2-Etilhexanoato de propilo
SMILES CCCCC(CC)C(=O)OCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Propyl 2-ethylhexanoate
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.29
Porcentaje de pureza 99%