Learn More
N-(Propoli(2-(2,4,6-triclorofenoxi)etil)carbamoil)formamida, TRC
Código de producto. 17981485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17981485 100 mg 100 miligramos
17973945 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17981485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP838880100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139542-32-8
Fórmula molecular C13 H15 Cl3 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 353.63
Sinónimo Urea, N'-formyl-N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]-, Prochloraz desimidazole-formylamino, N-(Propyl(2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl)carbamoyl)formamide, BTS 44596
Nombre IUPAC N-[propil-[2-(2,4,6-triclorofenoxi)etil]carbamoilformamida
SMILES CCCN(CCOc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl)C(=O)NC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Propyl(2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl)carbamoyl)formamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15Cl3N2O3/c1-2-3-18(13(20)17-8-19)4-5-21-12-10(15)6-9(14)7-11(12)16/h6-8H,2-5H2,1H3,(H,17,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.0148
Porcentaje de pureza >95%