Learn More
Bromuro de n-propil-2,2,3,3,3-d5-trifenilfosfonio, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Propyltriphenylphosphonium-d5 Bromide |
| CAS | 1703757-22-5 |
| Fórmula molecular | C21 D5 H17 P . Br |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Triphenylpropylphosphonium-d5 Bromide, Bromo(propyl)triphenylphosphorane-d5, NSC 50539-d5, Propyltriphenylphosphonium-d5 Bromide; |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C21H22P.BrH/c1-2-18-22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-17 H,2,18H2,1H3;1 H/q+1;/p-1/i1D3,2D2; |
| SMILES | [Br-].[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | Bromuro de 2,2,3,3,3-pentadeuteriopropil(trifenil)fosfanio |
| Peso molecular (g/mol) | 390.3079 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 389.0956 g/mol |
| Mostrar más |