Learn More
n-propil-2,2,3,3,3-d5-amina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propylamine-D5 (propyl-2,2,3,3,3-D5) |
| CAS | 1398066-17-5 |
| Fórmula molecular | C3 D5 H4 N |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 1-Propan-2,2,3,3,3-d5-amine, Propyl-2,2,3,3,3-d5-amine, n-Propyl-d5-amine, 1-Propylamine-2,2,3,3,3-d5, Propylamine-D5 (propyl-2,2,3,3,3-D5) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CN |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,3-pentadeuteriopropan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 64.141 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 64.105 g/mol |
| Mostrar más |