Learn More
Alcohol n-propil-2,2,3,3,3-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Propanol-2,2,3,3,3-D5 |
| CAS | 64118-40-7 |
| Fórmula molecular | C3 D5 H3 O |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 1-Propan-2,2,3,3,3-d5-ol (9 CI), 2,2,3,3,3-Pentadeuteropropanol, 2,2,3,3,3-Pentadeuteropropan-1-ol, Propyl-2,2,3,3,3-d5 alcohol, 1-Propanol-2,2,3,3,3-D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CO |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,3-pentadeuteriopropan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 65.126 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 65.089 g/mol |
| Mostrar más |