Learn More
N-propionilglicina-2,2-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Propionylglycine-2,2-D2 |
| CAS | 1256842-51-9 |
| Fórmula molecular | C5 2H2 H7 N O3 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Glycine-2,2-d2, N-(1-oxopropyl)-, N-(1-Oxopropyl)glycine-2,2-d2, N-Propionylglycine-2,2-D2, N-Propionylglycine-D2 (glycine-D2) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H9NO3/c1-2-4(7)6-3-5(8)9/h2-3H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/i3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(NC(=O)CC)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-dideuterio-2-(propanoilamino)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 133.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.0708 g/mol |
| Mostrar más |