Learn More
N-propionil-L-cisteína, Mikromol™
Descripción
N-propionil-L-cisteína
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Propionyl-L-cysteine |
| CAS | 2885-79-2 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Propionyl-L-cysteine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6 H11 N O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | N-Propionyl-L-cysteine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO3S/c1-2-5(8)7-4(3-11)6(9)10/h4,11H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t4-/m0/s1 |
| SMILES | CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-(propanoilamino)-3-sulfanilpropanoico |
| Mostrar más |