Learn More
N-Propargilftalimida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15400238 5 g 5 g
15410238 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15400238 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53429.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7223-50-9 | C11H7NO2 | 185.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7223-50-9
Fórmula molecular C11H7NO2
Peso molecular (g/mol) 185.18
Número MDL MFCD00065028
Clave InChI PAZCLCHJOWLTGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-propargylphthalimide, 2-prop-2-yn-1-yl isoindoline-1,3-dione, n-prop-2-ynylphthalimide, 2-2-propynyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-prop-2-ynyl-isoindole-1,3-dione, n-propargyl phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-propynyl, 2-prop-2-ynyl isoindoline-1,3-dione, 2-prop-2-yn-1-yl isoindole-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione,2-2-propyn-1-yl
PubChem CID 81644
Nombre IUPAC 2-prop-2-inilisoindol-1,3-diona
SMILES O=C1N(CC#C)C(=O)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Propargylphthalimide
Punto de fusión 148°C to 152°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.18
Porcentaje de pureza 98%