Learn More
N-Propargyloxyphthalimide, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15438899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15438899 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15438899 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09233.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Propargyloxyphthalimide
CAS 4616-63-1
Punto de fusión 150°C to 152°C
Fórmula molecular C11H7NO3
Número MDL MFCD00005890
Cantidad 5 g
Beilstein 1530730
Sinónimo n-propargyloxy phthalimide, n-prop-2-ynyloxy phthalimide, 2-prop-2-yn-1-yloxy isoindoline-1,3-dione, n-propargyloxyphthalimide, 2-prop-2-yn-1-yloxy isoindole-1,3-dione, 2-prop-2-ynyloxybenzo c azoline-1,3-dione, acmc-20aka8, n-2-propynoxyphthalimide, n-2-propynyloxy phthalimide, phthalimide, n-2-propynyloxy
Clave InChI HBGZBVPXPDNXOV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C#CCON1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Nombre IUPAC 2-prop-2-inoxiisoindol-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 201.181
PubChem CID 78357
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.18
Porcentaje de pureza 97%