Learn More
N-(propargiloxi)ftalimida, TRC
Código de producto. 30425781
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425781 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30425781 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP83918310MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Propargyloxy)phthalimide
CAS 4616-63-1
Fórmula molecular C11H7NO3
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2-prop-2-ynoxyisoindoline-1,3-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C11H7NO3/c1-2-7-15-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h1,3-6H,7H2
SMILES C#CCON1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Nombre IUPAC 2-prop-2-inoxiisoindol-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 201.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.0426