Learn More
N-(Propargiloxi)ftalimida, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10675182 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10675182 1 g Frasco de vidrio 1 g
10205380 10 g Frasco de vidrio 10 g
10265420 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10675182 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131490010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
CAS 4616-63-1
Fórmula molecular C11H7NO3
Peso molecular (g/mol) 201.18
Número MDL MFCD00005890
Clave InChI HBGZBVPXPDNXOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-propargyloxy phthalimide, n-prop-2-ynyloxy phthalimide, 2-prop-2-yn-1-yloxy isoindoline-1,3-dione, n-propargyloxyphthalimide, 2-prop-2-yn-1-yloxy isoindole-1,3-dione, 2-prop-2-ynyloxybenzo c azoline-1,3-dione, acmc-20aka8, n-2-propynoxyphthalimide, n-2-propynyloxy phthalimide, phthalimide, n-2-propynyloxy
PubChem CID 78357
Nombre IUPAC 2-prop-2-inoxiisoindol-1,3-diona
SMILES C#CCON1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Propargyloxy)phthalimide
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 149°C to 152°C
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación