Learn More
N-Propargyl Fenotiazina, TRC
Código de producto. 30409071
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Código de producto. Cantidad
30409071 500 mg
1 options
Código de producto. 30409071 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP767370500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Propargyl Phenothiazine
CAS 4282-78-4
Fórmula molecular C15H11NS
Cantidad 500 mg
Sinónimo 10-Propargylphenothiazine, 10-(2-Propyn-1-yl)-10H-phenothiazine
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11NS/c1-2-11-16-12-7-3-5-9-14(12)17-15-10-6-4-8-13(15)16/h1,3-10H,11H2
SMILES C#CCN1c2ccccc2Sc3ccccc13
Nombre IUPAC 10-prop-2-ynilfenotiazina
Peso molecular (g/mol) 237.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.0612