Learn More
Cloruro de N-(propan-2-il)carbamoilo (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Propan-2-yl)carbamoyl Chloride |
| CAS | 38955-43-0 |
| Fórmula molecular | C4 H8 Cl N O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (1-Methylethyl)carbamic Chloride, Isopropylcarbamoyl Chloride, N-(1-Methylethyl)carbamic Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8ClNO/c1-3(2)6-4(5)7/h3H,1-2H3,(H,6,7) |
| SMILES | O=C(NC(C)C)Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de isopropilcarbámico |
| Peso molecular (g/mol) | 121.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.03 |