Learn More
N-Prop-2-inilurea, Thermo Scientific™
Código de producto. 10344382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10344382 1 g 1 g
10575655 5 g 5 g
10743433 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10344382 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD11100DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 5221-62-5
Fórmula molecular C4H6N2O
Peso molecular (g/mol) 98.105
Número MDL MFCD00052817
Clave InChI LJPYJRMMPVFEKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-prop-2-ynyl urea, 1-prop-2-yn-1-yl urea, n-prop-2-ynylurea, propargylurea, n-propargylurea, 2-propynylurea, prop-2-yn-1-yl urea, prop-2-yn-1-ylurea, prop-2-ynyl-urea, 1-prop-2-ynylurea
PubChem CID 2777182
Nombre IUPAC prop-2-inilurea
SMILES C#CCNC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Prop-2-ynylurea
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal H2NC(O)NHCH2Cidentical toCH
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.1
Porcentaje de pureza 97%