Learn More
N-pivaloilglicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Pivaloylglycine |
| CAS | 23891-96-5 |
| Fórmula molecular | C7H13NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-(2,2-Dimethyl-1-oxopropyl)-glycine, N-Pivaloyl-glycine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO3/c1-7(2,3)6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10) |
| SMILES | CC(C)(C)C(=O)NCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2,2-dimetilpropanoilamino)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 159.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.0895 |