Learn More
N-pivaloilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Pivaloylaniline |
| CAS | 6625-74-7 |
| Fórmula molecular | C11 H15 N O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Propanamide','2,2-dimethyl-N-phenyl-, Pivalanilide (6CI,7CI,8CI), 2,2-Dimethyl-N-phenylpropanamide, N-Phenylpivalamide, N-Phenyltrimethylacetamide, N-Pivaloylaniline, NSC 58513, NSC 9043, PMSA 955, Pivaloylaminobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO/c1-11(2,3)10(13)12-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC(C)(C)C(=O)Nc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2,2-dimetil-N-fenilpropanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 177.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.1154 |