Learn More
N-Pivaloilo-o-toluidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10554721 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10554721 25 g 25 g
10747972 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10554721 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 346730250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 61495-04-3 | C12H17NO | 191.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61495-04-3
Número MDL MFCD00075432
Clave InChI CSGRQLUGMVFNON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-o-tolyl pivalamide, 2,2,2'-trimethylpropionanilide, 2,2-dimethyl-n-2-methylphenyl propanamide, n-o-tolylpivalamide, acmc-1b8p7, n-2-methylphenyl pivalamide, 2,2-dimethyl-n-o-tolyl-propionamide, 2,2-dimethyl-n-2-methyl phenyl propanamide, n-2-methyl phenyl-2,2-dimethylpropanamide
PubChem CID 2734005
Nombre IUPAC 2,2-dimetil-N-(2-metilfenil)propanamida
SMILES CC1=CC=CC=C1NC(=O)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Pivaloyl-o-toluidine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 111°C to 115°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H17NO
Cantidad 25 g
Peso molecular (g/mol) 191.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.27
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Pivaloyl-o-toluidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.