Learn More
N-Pivaloil-L-tirosina, TRC
Código de producto. 30427664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30427664 250 mg 250 miligramos
30410584 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30427664 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP551500250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33019-85-1
Fórmula molecular C14H19NO4
Peso molecular (g/mol) 265.3
Sinónimo N-(2,2-Dimethyl-1-oxopropyl)-L-tyrosine
SMILES Cl.O=C1N(C)c2c(OC1)c(cc(Cl)c2)C(=O)NC3C4CCN(CC4)C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Pivaloyl-L-tyrosine
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)13(19)15-11(12(17)18)8-9-4-6-10(16)7-5-9/h4-7,11,16H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1