Learn More
N-Piperidinaetanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10498680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10498680 500 g Frasco de vidrio 500 g
10246100 5 g Frasco de vidrio 5 g
10266100 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10498680 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 152115000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3040-44-6 | C7H15NO | 129.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3040-44-6
Fórmula molecular C7H15NO
Peso molecular (g/mol) 129.2
Número MDL MFCD00006512
Clave InChI KZTWONRVIPPDKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-piperidinoethanol, 1-piperidineethanol, 2-piperidin-1-yl ethanol, 1-2-hydroxyethyl piperidine, n-2-hydroxyethyl piperidine, n-piperidineethanol, 2-1-piperidinyl ethanol, n-hydroxyethyl piperidine, beta-piperidylethanol, beta-piperidinoethanol
PubChem CID 18232
ChEBI CHEBI:61238
Nombre IUPAC 2-piperidin-1-iletanol
SMILES C1CCN(CC1)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Piperidineethanol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 16.7°C
Color Marrón
Densidad 0.9730g/mL
Punto de ebullición 198°C to 203°C
Temperatura de inflamación 77°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4794 to 1.4814
Cantidad 500 g
Beilstein 20, 25
Gravedad específica 0.973
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Viscosidad 20.9 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Piperidineethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.