Learn More
N-ftaloilglicina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448456 50 g 50 g
11458456 250 g 250 g
11438456 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448456 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15920.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4702-13-0 | C10H7NO4 | 205.169 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4702-13-0
Fórmula molecular C10H7NO4
Peso molecular (g/mol) 205.169
Número MDL MFCD00005900
Clave InChI WQINSVOOIJDOLJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-phthaloylglycine, phthalimidoacetic acid, n-phthalylglycine, phthaloylglycine, n-carboxymethyl phthalimide, n,n-phthaloylglycine, n-phthalylglycin, 1,3-dioxo-2-isoindolineacetic acid, 1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl acetic acid, 2-1,3-dioxoisoindolin-2-yl acetic acid
PubChem CID 20825
Nombre IUPAC Ácido 2-(1,3-dioxoisoindol-2-il)acético
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phthaloylglycine
Punto de fusión 194°C to 198°C
Beilstein 184174
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.17
Porcentaje de pureza ≥98%