Learn More
N-Feniltiourea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11486730 10 g 10 g
11496730 50 g 50 g
11406740 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11486730 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06690.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 103-85-5 | C7H8N2S | 152.22 g/mol
N-phenylthiourea is used in paternity testing prior to the advent of DNA testing. It inhibits melanogenesis and is used to grow transparent fish. It is also used as a repellent for rat, rabbits, weasels and also in medical genetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-feniltiourea se utiliza en pruebas de paternidad antes de la llegada de las pruebas de ADN. Inhibe la melanogénesis y se utiliza para criar peces transparentes. También se utiliza como repelente para ratas, conejos, comadrejas y también en la genética médica.
Solubilidad
Soluble en agua caliente y alcohol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-85-5
Fórmula molecular C7H8N2S
Peso molecular (g/mol) 152.22
Número MDL MFCD00004933
Clave InChI FULZLIGZKMKICU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-phenylthiourea, 1-phenylthiourea, 1-phenyl-2-thiourea, phenylthiocarbamide, thiourea, phenyl, phenyl-2-thiourea, fenylthiomocovina, urea, 1-phenyl-2-thio, rcra waste number p093, phenyl-thiourea
PubChem CID 676454
ChEBI CHEBI:46261
Nombre IUPAC feniltiourea
SMILES NC(=S)NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenylthiourea
Punto de fusión 149°C to 153°C
Olor Odorless
Cantidad 10 g
Número UN UN2811
Beilstein 907309
Índice Merck 14,7315
Información de solubilidad Soluble in hot water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.21
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Phenylthiourea
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenylthiourea