Learn More
N-Fenilrodanina, 97+ %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10095533 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10095533 1 g Frasco de vidrio 1 g
10269093 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10095533 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 391390010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 1457-46-1
Fórmula molecular C9H7NOS2
Peso molecular (g/mol) 209.29
Número MDL MFCD00100196
Clave InChI DVRWEKGUWZINTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-phenylrhodanine, n-phenylrhodanine, 3-phenylrhodanin, rhodanine, 3-phenyl, 4-thiazolidinone, 3-phenyl-2-thioxo, 3-phenylrodanin, n-phenyl-rhodanine, 3-phenyl-2-thioxo-1,3-thiazolidin-4-one, 3-phenyl-2-thioxo-thiazolidin-4-one, 3-phenyl-rhodanin german
PubChem CID 73822
Nombre IUPAC 3-fenil-2-sulfanilideno-1,3-tiazolidin-4-ona
SMILES C1C(=O)N(C(=S)S1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenylrhodanine
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 190°C to 194°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.29
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Phenylrhodanine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación