Learn More
N-fenilpirimidin-2-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Phenylpyrimidin-2-amine |
| CAS | 57356-49-7 |
| Fórmula molecular | C10 H9 N3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-Phenyl-2-pyrimidinamine, 2-(Phenylamino)pyrimidine, 2-Anilinopyrimidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9N3/c1-2-5-9(6-3-1)13-10-11-7-4-8-12-10/h1-8H,(H,11,12,13) |
| SMILES | N(c1ccccc1)c2ncccn2 |
| Nombre IUPAC | N-fenilpirimidin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 171.199 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.08 |