Learn More
N-Fenilpropanamida, TRC
Código de producto. 30418074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30418074 50 mg -
30408850 2.5 g -
30417455 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30418074 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33606050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 620-71-3
Fórmula molecular C9 H11 N O
Peso molecular (g/mol) 149.19
Sinónimo N-Phenylpropanamide, Fentanyl Imp. G (EP), Propanamide, N-phenyl-, Propionanilide (6CI,7CI,8CI), N-Phenylpropionamide, NSC 58952, R 50977
Nombre IUPAC N-fenilpropanamida
SMILES CCC(=O)Nc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenylpropanamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO/c1-2-9(11)10-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.0841
Porcentaje de pureza >95%