Learn More
N-fenilpropanamida, Mikromol™
Código de producto. 17960466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17960466 25 mg 25 miligramos
17901646 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17960466 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0528.070025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-fenilpropanamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenylpropanamide
CAS 620-71-3
Nombres de analitos o componentes N-Phenylpropanamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H11 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Fentanyl Imp. G (EP), N-Phenylpropanamide, Fentanyl Impurity G, Remifentanil Hydrochloride Impurity O, Remifentanil Impurity O, Remifentanil Impurity O
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO/c1-2-9(11)10-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CCC(=O)Nc1ccccc1
Nombre IUPAC N-fenilpropanamida
Peso molecular (g/mol) 149.19
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 149,0841 g/mol