Learn More
N-(Fenilmetil)-D-triptófano, TRC
Código de producto. 30415360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30415360 2.5 g
30422366 1 g
30415380 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30415360 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9472102.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 888009-83-4
Fórmula molecular C18H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 294.35
Nombre IUPAC (2R)-2-(benzilamino)-3-(1H-indol-3-il)ácido propanoico
SMILES OC(=O)[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NCc3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Phenylmethyl)-D-tryptophan
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18N2O2/c21-18(22)17(19-11-13-6-2-1-3-7-13)10-14-12-20-16-9-5-4-8-15(14)16/h1-9,12,17,19-20H,10-11H2,(H,21,22)/t17-/m1/s1
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.1368