Learn More
Ácido N-fenilmetil-7-metilúrico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Phenylmethyl-7-methyluric Acid |
| CAS | 72816-95-6 |
| Fórmula molecular | C13H12N4O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 7,9-Dihydro-7-methyl-3-(phenylmethyl)-1H-purine-2,6,8(3H)-trione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12N4O3/c1-16-9-10(14-12(16)19)17(13(20)15-11(9)18)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3,(H,14,19)(H,15,18,20) |
| SMILES | CN1C2=C(NC1=O)N(C(=O)NC2=O)CC3=CC=CC=C3 |
| Nombre IUPAC | 3-bencil-7-metil-9H-purina-2,6,8-triona |
| Peso molecular (g/mol) | 272.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.0909 |