Learn More
N-[(Fenilmetoxi)carbonil]-L-valina 2-[(2-Amino-1,6-dihidro-6-oxo-9H-purina-9-il)metaxi]éster de etilo, TRC
Código de producto. 30417050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30417050 100 mg 100 miligramos
30416988 50 mg -
30408997 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30417050 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP335895100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124832-31-1
Fórmula molecular C21 H26 N6 O6
Peso molecular (g/mol) 458.47
Sinónimo L-Valine, N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-, 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl ester, 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl N-[(benzyloxy)carbonyl]-L-valinate, N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-valine 2-[(2-Amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Ester
Nombre IUPAC 2-[(2-amino-6-oxo-1H-purina-9-il)metaxi]etil (2S)-3-metil-2-(fenilmetoxicarbonilamino)butanoato
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCCOCn2cnc3C(=O)NC(=Nc23)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl N-[(benzyloxy)carbonyl]-L-valinate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26N6O6/c1-13(2)15(24-21(30)33-10-14-6-4-3-5-7-14)19(29)32-9-8-31-12-27-11-23-16-17(27)25-20(22)26-18(16)28/h3-7,11,13,15H,8-10,12H2,1-2H3,(H,24,30)(H3,22,25,26,28)/t15-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.1914