Learn More
N-[(Fenilmetoxi)carbonil]-L-valina 2-[(2-Amino-1,6-dihidro-6-oxo-9H-purina-9-il)metaxi]éster de etilo, TRC
Código de producto. 30416988
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30416988 50 mg -
30417050 100 mg 100 miligramos
30408997 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30416988 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP33589550MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 124832-31-1
Fórmula molecular C21 H26 N6 O6
Peso molecular (g/mol) 458.47
Sinónimo L-Valine, N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-, 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl ester, 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl N-[(benzyloxy)carbonyl]-L-valinate, N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-valine 2-[(2-Amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Ester
Nombre IUPAC 2-[(2-amino-6-oxo-1H-purina-9-il)metaxi]etil (2S)-3-metil-2-(fenilmetoxicarbonilamino)butanoato
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCCOCn2cnc3C(=O)NC(=Nc23)N
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl N-[(benzyloxy)carbonyl]-L-valinate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26N6O6/c1-13(2)15(24-21(30)33-10-14-6-4-3-5-7-14)19(29)32-9-8-31-12-27-11-23-16-17(27)25-20(22)26-18(16)28/h3-7,11,13,15H,8-10,12H2,1-2H3,(H,24,30)(H3,22,25,26,28)/t15-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.1914