Learn More
Éster metílico de N-[(fenilmetoxi)carbonil]-L-serina, TRC
Código de producto. 30410629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30410629 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30410629 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33572525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-serine Methyl Ester
CAS 1676-81-9
Fórmula molecular C12H15NO5
Cantidad 25 g
Sinónimo N-Benzyl-N-carboxyserine Methyl Ester, N-Benzyl-N-carboxy-L-serine Methyl Ester, (2S)-2-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-3-hydroxypropionic Acid Methyl Ester, (2S)-2-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-3-hydroxypropionic Acid Methyl Ester, (Benzyloxycarbonyl)-L-serine Methyl Ester, Methyl (2S)-2-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-3-hydroxypropanoate, Methyl (S)-2-((Benzyloxycarbonyl)amino)-3-hydroxypropanoate, Methyl N-(Benzyloxycarbonyl)-L-serinate, N-(Benzyloxycarbonyl)-L-serine Methyl Ester, N-(Benzyloxycarbonyl)serine Methyl Ester, N-Carbobenzoxy-L-serine Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15NO5/c1-17-11(15)10(7-14)13-12(16)18-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10,14H,7-8H2,1H3,(H,13,16)/t10-/m0/s1
SMILES COC(=O)[C@H](CO)NC(=O)OCc1ccccc1
Nombre IUPAC (2S)-3-hidroxi-2-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 253.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.095