Learn More
Éster 1-(fenilmetil) del ácido N-[(fenilmetoxi)carbonil]-D-glutámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-D-glutamic Acid 1-(Phenylmethyl) Ester |
| CAS | 65706-99-2 |
| Fórmula molecular | C21H20NO6 |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | alpha-Benzyl N-(benzyloxycarbonyl)-D-glutamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H21NO6/c22-18(23)12-11-17(19(24)26-13-15-7-3-1-4-8-15)21-20(25)27-14-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17H,11-14H2,(H,21,25)(H,22,23)/t17-/m1/s1 |
| SMILES | OC(=O)CC[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | ácido (4R)-5-oxo-5-fenilmetoxi-4-(fenilmetoxicarbonilamino)pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 371.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 371.1369 |