Learn More
N-fenilmetanosulfonamida, TRC
Código de producto. 30410095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30410095 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30410095 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3366105G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenylmethanesulfonamide
CAS 1197-22-4
Fórmula molecular C7 H9 N O2 S
Cantidad 5 g
Sinónimo Methanesulfonamide','N-phenyl-, Methanesulfonanilide (6CI,7CI,8CI), N-Phenylmethanesulfonamide, Methanesulfanilide, Methylsulfonanilide, N-(Methylsulfonyl)aniline, N-Mesylaniline, NSC 11329
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9NO2S/c1-11(9,10)8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
SMILES CS(=O)(=O)Nc1ccccc1
Nombre IUPAC N-fenilmetanosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 171.217
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0354