Learn More
N-fenilmetanosulfonamida, Mikromol™
Descripción
N-fenilmetanosulfonamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Phenylmethanesulfonamide |
| CAS | 1197-22-4 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Phenylmethanesulfonamide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H9 N O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Methanesulfonamide, N-phenyl-, Methanesulfonanilide (6CI,7CI,8CI), Methanesulfanilide, Methylsulfonanilide, N-(Methylsulfonyl)aniline, N-Mesylaniline, NSC 11329 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9NO2S/c1-11(9,10)8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)Nc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N-fenilmetanosulfonamida |
| Mostrar más |