Learn More
N-Fenilmetanosulfonamida, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10722222 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10722222 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
1 options
Código de producto. 10722222 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 417640025
 Artículo restringido
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenylmethanesulfonamide
Nombre de nota 98%
CAS 1197-22-4
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 93°C to 97°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H9NO2S
Fórmula lineal CH3SO2NHC6H5
Número MDL MFCD00043782
Cantidad 2.5 g
Sinónimo methanesulfonamide, n-phenyl, methanesulfonanilide, methanesulfanilide, mesylaniline, n-mesylaniline, n-methylsulphonylaniline, n-phenyl-methanesulfonamide, methylsulfonyl phenylamine, mesylanilide, methylsulfonyl aniline
Clave InChI LBTPIFQNEKOAIM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)NC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC N-fenilmetanosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 171.21
PubChem CID 70970
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación