Learn More
N-Fenilmaleimida, TRC
Código de producto. 30421666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30421666 500 mg -
30411978 250 mg -
30418423 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30421666 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP399590500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 941-69-5
Fórmula molecular C10H7NO2
Peso molecular (g/mol) 173.17
Nombre IUPAC 1-fenilpirrol-2,5-diona
SMILES O=C1C=CC(=O)N1c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenylmaleimide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7NO2/c12-9-6-7-10(13)11(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.0477