Learn More
N-Fenilmaleimida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11432058 100 g 100 g
11422058 25 g 25 g
11442058 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11432058 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14616.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 941-69-5 | C10H7NO2 | 173.171 g/mol
N-Phenylmaleimide is used as a dipolarophile in 1,3-cycloaddition reaction with a nitrone, useful for the preparation of crystalline adducts of dienes. It is used as a plastic modifier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-fenilmaleimida se utiliza como dipolarófilo en la reacción de 1,3-cicloadición con una nitrona, útil para la preparación de aductos cristalinos de dienos. Se utiliza como modificador de plástico.
Solubilidad
Soluble en agua (ligeramente), metanol, etanol y benceno.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 941-69-5
Fórmula molecular C10H7NO2
Peso molecular (g/mol) 173.171
Número MDL MFCD00005502
Clave InChI HIDBROSJWZYGSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-phenylmaleimide, maleanil, maleinanil, maleimidobenzene, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-phenyl, 1-phenyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-phenyl, 1-phenyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, unii-9u9kt462vw, n-fenylimid kyseliny maleinove
PubChem CID 13662
Nombre IUPAC 1-fenilpirrol-2,5-diona
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C(=O)C=CC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenylmaleimide
Punto de fusión 87°C to 91°C
Punto de ebullición 162°C to 163°C (12 mmHg)
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 125098
Índice Merck 14,7299
Información de solubilidad Soluble in water (slightly ),methanol,ethanol,and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.17
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Phenylmaleimide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Phenylmaleimide