Learn More
N-Fenilmaleimida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422058
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11422058 25 g 25 g
11432058 100 g 100 g
11442058 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11422058
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14616.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 941-69-5 | C10H7NO2 | 173.171 g/mol
N-Phenylmaleimide is used as a dipolarophile in 1,3-cycloaddition reaction with a nitrone, useful for the preparation of crystalline adducts of dienes. It is used as a plastic modifier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-fenilmaleimida se utiliza como dipolarófilo en la reacción de 1,3-cicloadición con una nitrona, útil para la preparación de aductos cristalinos de dienos. Se utiliza como modificador de plástico.
Solubilidad
Soluble en agua (ligeramente), metanol, etanol y benceno.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 941-69-5
Fórmula molecular C10H7NO2
Peso molecular (g/mol) 173.171
Número MDL MFCD00005502
Clave InChI HIDBROSJWZYGSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-phenylmaleimide, maleanil, maleinanil, maleimidobenzene, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-phenyl, 1-phenyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-phenyl, 1-phenyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, unii-9u9kt462vw, n-fenylimid kyseliny maleinove
PubChem CID 13662
Nombre IUPAC 1-fenilpirrol-2,5-diona
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C(=O)C=CC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Phenylmaleimide
Punto de fusión 87°C to 91°C
Punto de ebullición 162°C to 163°C (12 mmHg)
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 125098
Índice Merck 14,7299
Información de solubilidad Soluble in water (slightly ),methanol,ethanol,and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.17
Porcentaje de pureza ≥98%